Learn More
Sodium L-3-Phenyl-d5-lactate, CDN
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sodium L-3-Phenyllactate-D5 (phenyl-D5) |
| Fórmula molecular | C9 D5 H4 O3 . Na |
| Cantidad | 0.01 g |
| Sinónimo | Sodium (αS)-α-hydroxybenzene-d5-propanoate, Sodium (S)-3-(phenyl-d5)lactate, L-3-Phenyllactic-d5 acid sodium salt, Sodium L-3-phenyllactate-D5 (phenyl-D5), (αS)-α-Hydroxybenzene-d5-propanoic acid sodium salt, Sodium L-3-phenyl-d5-lactate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H10O3.Na/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8,10 H,6H2,(H,11,12);/q;+1/p-1/t8-;/m0./s1/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D; |
| SMILES | [Na+].[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C[C@H](O)C(=O)[O-])c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | sodium;(2 S)-2-hydroxy-3-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)propanoate |
| Peso molecular (g/mol) | 193.186 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.076 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |