Learn More
Metobromuron-d6 (methoxy-d3; N-methyl-d3), CDN
Código de producto. 30310258
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30310258 0.01 g 0.01 g
30318588 0.005 g 0.01 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30310258
Marca: CDN CDND78530.01G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metobromuron D6 (methyl D3 methoxy D3)
CAS 2732834-84-1
Fórmula molecular C9 2H6 H5 Br N2 O2
Cantidad 0.01 g
Sinónimo Metobromuron D6 (methyl D3 methoxy D3)
Fórmula InChI InChI=1 S/C9H11BrN2O2/c1-12(14-2)9(13)11-8-5-3-7(10)4-6-8/h3-6 H,1-2H3,(H,11,13)/i1D3,2D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])ON(C(=O)Nc1ccc(Br)cc1)C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 3-(4-bromophenyl)-1-(trideuteriomethoxy)-1-(trideuteriomethyl)urea
Peso molecular (g/mol) 265.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.0381 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity