Learn More
L-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-d8, CDN
Código de producto. 30318269
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30318269
Marca: CDN CDND72790.005G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material L-Homocystine-3,3,3',3',4,4,4',4'-d8
CAS 182755-41-5
Fórmula molecular C8 D8 H8 N2 O4 S2
Cantidad 0.005 g
Sinónimo (2 S,2'S)-4,4'-Dithiobis[2-aminobutanoic-3,3,4,4-d4 Acid], [S-(R*,R*)]-4,4'-Dithiobis[2-amino-butanoic-3,3,4,4-d4 Acid;
Fórmula InChI InChI=1 S/C8H16N2O4S2/c9-5(7(11)12)1-3-15-16-4-2-6(10)8(13)14/h5-6 H,1-4,9-10H2,(H,11,12)(H,13,14)/t5-,6-/m0/s1/i1D2,2D2,3D2,4D2
SMILES [2 H]C([2 H])(SSC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[C@H](N)C(=O)O)C([2 H])([2 H])[C@H](N)C(=O)O
Nombre IUPAC (2 S)-2-amino-4-[[(3 S)-3-amino-3-carboxy-1,1,2,2-tetradeuteriopropyl]disulfanyl]-3,3,4,4-tetradeuteriobutanoic acid
Peso molecular (g/mol) 276.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.1054 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity