Learn More
Captan-3,3,4,5,6,6-d6, CDN
Código de producto. 30315207
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.005 g
0.01 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
30315207 0.005 g 0.01 g
30320347 0.01 g 0.01 g
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30315207
Marca: CDN CDND73400.005G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Captan-4,4,5,6,7,7-D6
CAS 1330190-00-5
Fórmula molecular C9 2H6 H2 Cl3 N O2 S
Cantidad 0.005 g
Sinónimo Captan-4,4,5,6,7,7-D6, Captan D6
Fórmula InChI InChI=1 S/C9H8Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-2,5-6 H,3-4H2/i1D,2 D,3D2,4D2
SMILES [2 H]C1=C([2 H])C([2 H])([2 H])C2C(C(=O)N(SC(Cl)(Cl)Cl)C2=O)C1([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 4,4,5,6,7,7-hexadeuterio-2-(trichloromethylsulfanyl)-3 A,7 A-dihydroisoindole-1,3-dione
Peso molecular (g/mol) 306.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.9718 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 98% Chemical Purity