Learn More
Ácido fosfórico de 0,01 M y eluyente tamponado de fosfato sódico monobásico de 0,01 M, pH 2,5, de acuerdo con la farmacopea estadounidense (USP), Reagecon
Tienda Reagecon ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Concentración estándar | 0,01 M |
| Descripción del artículo | Eluyente tamponado de pH 2,5 |
| Cantidad | 1 L |
| Formulario | Líquido |
| Para utilizar con | Eluyente de fase móvil |