Descripción
- Pala de acero inoxidable AISI 304 (1.4301), completa con varilla
- Esterilizable mediante esterilización por llama o por vapor
- Acabado sin poros producido por costuras de soldadura láser de alta calidad
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pala |
| Material | Acero inoxidable (V2A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | Esterilizable mediante esterilización por llama o vapor |
| Capacidad (métrico) | 1000 mL |
| Longitud (métrico) | 115 cm |