Thermo Scientific™ Chiller ThermoFlex
Reduce al mínimo los requisitos de espacio, incluso en comparación con los chillers de superficie más pequeña.
Detalles adicionales:
Peso:
55.00000kg
Specification
| Capacidad de refrigeración | 2,2 kW (punto de ajuste de 20 °C y temperatura ambiente de 25 °C) |
|---|---|
| Intervalo de temperatura | De 5 °C a 40 °C |
| Tipo | Adecuado para una amplia gama de aplicaciones de refrigeración por agua corriente |
| Estabilidad de la temperatura | Precisión de ± 0,1 °C. |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |