Discos y/o membranas de filtración
Los discos y/o membranas de filtración son círculos finos de membrana precortados para la filtración rápida y de alto rendimiento de muestras de líquido y gas. Ofrecemos membranas de filtración estériles y no estériles de diferentes materiales para diferentes aplicaciones.
Filtros de membrana estériles cuadriculados de nitrato de celulosa Sartorius 0,45 µm
Garantizan un control de calidad fiable en la filtración microbiológica. Los filtros de membrana estériles cuadriculados de nitrato de celulosa Sartorius™, 0,45 µm, son membranas envasadas individualmente con cuadrícula coloreada, ideales para el recuento de colonias, el análisis de partículas y la microscopía.
Filtros de membrana estériles cuadriculados de nitrato de celulosa Sartorius 0,45 µm
Filtros de membrana Merck Durapore™ 0,45 µm
Recomendados cuando es fundamental obtener la máxima recuperación. Las membranas PVDF Durapore™, con tamaño de poro de 0,45 µm, ofrecen altos caudales y rendimiento, bajos extractables, amplia compatibilidad química y baja unión a proteínas.
Filtros de membrana Merck Durapore™ 0,45 µm
Filtro de membrana Merck MF-Millipore™ 0,45 µm
Diseñados para una amplia gama de aplicaciones analíticas y de investigación. Las membranas de éster de celulosa mixta MF-Millipore™, con tamaño de poro de 0,45 µm, están disponibles en varios diámetros.
Filtro de membrana Merck MF-Millipore™ 0,45 µm
Complete su pedido
Preguntas más frecuentes
Elija 0,22 µm para la filtración esterilizante de muestras acuosas y 0,45 µm para la clarificación o la eliminación de partículas. Ajuste el tamaño de poro a sus objetivos de retención (organismos/partículas) y al caudal requerido. Merck, Sartorius y Whatman ofrecen un control uniforme del tamaño de poro en diámetros comunes como 47 mm y 25 mm.
Seleccione según compatibilidad química y adsorción: el PVDF suele ser de baja unión a proteínas para muestras biológicas; el nylon es versátil para filtración acuosa y ofrece alto caudal; la MCE (éster de celulosa mixta) y el nitrato de celulosa se utilizan ampliamente en microbiología general y filtración analítica. Compare opciones de Merck, Sartorius, Thermo Scientific y Whatman para estandarizar resultados.
Utilice el diámetro que encaje con su portafiltros o conjunto de embudo. Los discos de 25 mm son compactos y ayudan a conservar el volumen de muestra; los de 47 mm son un estándar habitual para la filtración rutinaria y el análisis de agua. Revise las especificaciones de su equipo y elija un disco compatible de Merck, Sartorius, Whatman, Fisherbrand o Thermo Scientific.
Para flujos de trabajo estériles, use membranas estériles envasadas individualmente o en packs estériles y manipúlelas con pinzas limpias. Evite tocar el área de filtración y mantenga los soportes limpios entre usos. Las membranas estériles de Sartorius, Merck y Whatman ayudan a reducir el riesgo de contaminación, y una técnica constante garantiza resultados microbiológicos fiables.
El caudal puede disminuir si el tamaño de poro es demasiado pequeño para la carga, si la muestra contiene muchas partículas o si la membrana adsorbe fuertemente componentes de la muestra. Un prefiltrado, elegir 0,45 µm para clarificación o cambiar de material (p. ej., nylon vs PVDF) puede ayudar. Consulte las especificaciones de Merck, Sartorius y Whatman sobre caudal y rendimiento.
Compre sus marcas