Learn More
Thermo Scientific™ Agar Vogel-Johnson (deshidratado)
Descripción
Aísle e identifique provisionalmente Staphylococcus aureus de muestras clínicas y alimentos con este medio selectivo.
Aísle e identifique provisionalmente Staphylococcus aureus de muestras clínicas y alimentos con el agar Thermo Scientific™ Oxoid™ Vogel-Johnson (deshidratado). El medio se basa en la fórmula correspondiente a la Farmacopea Estadounidense1. Staphylococcus aureus reduce el telurito a telurio metálico en el medio y aparece como colonias negras.
El Staphylococcus aureus es una bacteria grampositiva en forma redonda que puede causar infecciones en la piel y en los tejidos blandos, como abscesos, furúnculos y celulitis. Aunque la mayoría de las infecciones por estafilococos no son graves, S. aureus puede causar infecciones graves como infecciones en la sangre, neumonía o infecciones óseas y articulares.
El agar Vogel-Johnson permite la detección temprana del Staphylococcus aureus a partir de alimentos y muestras clínicas muy contaminados mediante la selección e identificación de cepas de coagulasa positiva y de fermentación de monitol.
- Selectivo: la telurita, el cloruro de litio y la alta concentración de glicina inhibe la mayoría de los organismos contaminantes.
- Lectura sencilla: El Staphylococcus aureus aparece como colonias negras debido a su capacidad para reducir la telurita a telurio metálico.
- Cumple con la farmacopea1 de los Estados Unidos.
- Permite la detección temprana del Staphylococcus aureus a partir de alimentos y muestras clínicas muy contaminados mediante la selección e identificación de cepas de coagulasa positiva y de fermentación de monitol.
Vogel y Johnson2 modificaron la fórmula de agar de glicina de telurita de Zebovit et al.3 duplicando la concentración de manitol al 1 % (p/v) y añadiendo rojo fenol como indicador de pH. La reacción de fermentación mejorada que se produce como resultado del aumento del contenido de manitol se indica claramente por el desarrollo de zonas amarillas que rodean las colonias.
La incubación prolongada puede provocar el crecimiento de colonias coagulasa-negativas negras y si estos organismos también fermentan manitol pueden identificarse falsamente por su apariencia al Staphylococcus aureus. En estas circunstancias, se deben realizar más pruebas de identidad antes de concluir que el organismo es Staphylococcus aureus.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Referencia industrial: FDA. |
| Descripción | Vogel-Johnson Agar |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | Agar |
| Cantidad | 500 g |
| Producción | Para medios de 8,2 l |
Solo para uso en laboratorio
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.