Learn More
Cytiva™ Membranas™ de nailon Whatman
Descripción
Flexibles y duraderas para un fácil manejo. Las membranas de nailon de Cytiva son hidrófilas de manera natural, por lo que se elimina la necesidad de usar agentes humectantes y prehumectantes al filtrar soluciones acuosas.
- Membranas de nailon puro
- Resistente a roturas
- Filtra muchos disolventes orgánicos
- Esterilizable en autoclave hasta 135 °C
- Las aplicaciones biotecnológicas incluyen la filtración de medios de cultivo tisular, medios microbiológicos, tampones y soluciones
- Se utiliza en cromatografía para filtrar muestras, fases móviles acuosas y orgánicas, desgasificación al vacío
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de filtro | Filtro de membrana |
| Material | Nailon |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Hidrofobicidad | Hidrófilo |
| Cantidad | 100/paq. |
| Tipo | Disco para membrana de filtración |
| Diámetro (métrico) | 47 mm |