Learn More
Invitrogen™ PSD3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15545302
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15545302 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15545302 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA542177
Rabbit Polyclonal Antibody
Peptide sequence: SDVAKHLGKN NEFSKLVAEE YLKFFDFTGM TLDQSLRYFF KAFSLVGETQ Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 93%.
Guanine nucleotide exchange factor for ARF6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno PSD3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
génica PSD3
N.º de referencia del gen Q9NYI0
Alias de gen 4931420C21Rik; ADP-ribosylation factor guanine nucleotide factor 6; AI661273; BC003498; D430018P08; EFA6D; EFA6R; Epididymis tissue protein Li 20mP; exchange factor for ADP-ribosylation factor guanine nucleotide factor 6; Exchange factor for ADP-ribosylation factor guanine nucleotide factor 6 D; Exchange factor for ARF6 D; guanine nucleotide exchange factor for ADP ribosylation factor 6; HCA67; Hepatocellular carcinoma-associated antigen 67; KIAA0942; PH and SEC7 domain-containing protein 3; pleckstrin and Sec7 domain containing 3; pleckstrin homology and SEC7 domain-containing protein 3; Psd3; RGD1559968
Símbolos de los genes PSD3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide directed towards the middle region of human PSD3.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23362
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG