Learn More
Manutan Recovery tray wood Combi-Flip, width: 1000 mm, depth: 700 mm
Marca:  Manutan A010516
Encompass_Preferred
Recovery tray wood Combi-Flip, width: 1000 mm, depth: 700 mm
Código de producto. 15544197
  • 11.07€ / paquete de 1
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 20-04-2026