Membranas y papel de filtro para Western Blot y ácidos nucleicos
Adecuado para Western blotting, ensayos dot-blot y otros métodos de detección de proteínas o ácidos nucleicos, incluidas las técnicas quimioluminiscentes, fluorescentes, colorimétricas o radioactivas. Disponible en formatos de hoja, rollo o pila de transferencia, con varios tamaños y materiales para adaptarse a sus necesidades específicas.
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Código de producto 18155995
Código de producto 3604679
Código de producto 4901753
Código de producto 10168543
Código de producto 200085296
Código de producto 4880084
Código de producto 3630927
Código de producto 18104495
Debe tener
Código de producto 4696459
Código de producto 4520455
Código de producto 18791154
Código de producto 18104984
Código de producto 4525101
Código de producto 4917513
Código de producto 11544996
Complete su pedido
Código de producto 10572913
Código de producto 17156378
Código de producto 7226491
Preguntas frecuentes
SDS-PAGE y Western blot son dos técnicas distintas pero complementarias utilizadas en el análisis de proteínas. Las diferencias clave son:
- SDS-PAGE separa las proteínas según su peso molecular. Western blot detecta proteínas específicas dentro de una mezcla compleja después de la separación por SDS-PAGE.
- SDS-PAGE utiliza dodecilsulfato de sodio (SDS) para desnaturalizar las proteínas y conferirles una carga negativa, permitiendo que se separen por electroforesis según el tamaño. Western blot transfiere las proteínas de un gel SDS-PAGE a una membrana (como PVDF o nitrocelulosa), luego utiliza anticuerpos específicos para detectar la proteína de interés.
- Preparación de muestras para SDS-PAGE (incluyendo desnaturalización con SDS):
- Cargar las muestras en los pocillos de un gel de poliacrilamida;
- Electroforesis para separar las proteínas por tamaño;
- Tinción del gel (por ejemplo, con Coomassie Brilliant Blue o tinción plateada) para visualizar todas las proteínas.
- Preparación de muestras para Western blot:
- Realizar SDS-PAGE para separar las proteínas;
- Transferir las proteínas del gel a una membrana;
- Bloquear la membrana para prevenir la unión no específica;
- Incubar con un anticuerpo primario específico para la proteína objetivo;
- Incubar con un anticuerpo secundario que se une al anticuerpo primario y está conjugado a una enzima o fluoróforo detectable;
- Detectar la proteína objetivo utilizando métodos de detección apropiados (por ejemplo, quimioluminiscencia, fluorescencia).
- SDS-PAGE visualiza todas las proteínas en la muestra utilizando una tinción general de proteínas. Western blot detecta específicamente la proteína de interés utilizando anticuerpos, proporcionando información sobre la presencia, tamaño y cantidad de la proteína objetivo.
- SDS-PAGE proporciona un perfil de la mezcla de proteínas, mostrando los tamaños relativos y las cantidades de todas las proteínas presentes. Western blot, por otro lado, proporciona información específica sobre la proteína objetivo, incluyendo su presencia, peso molecular y abundancia relativa.
En resumen, SDS-PAGE se utiliza principalmente para la separación de proteínas por tamaño, mientras que Western blotting se utiliza para la detección y análisis específicos de proteínas individuales dentro de una mezcla compleja después de la separación por SDS-PAGE.
La elección entre membranas de PVDF (polifluoruro de vinilideno) y membranas de nitrocelulosa en el Western blotting depende de varios factores:
Capacidad de unión de proteínas:
El PVDF tiene una mayor capacidad de unión de proteínas, típicamente alrededor de 150-160 µg/cm². La nitrocelulosa tiene una capacidad de unión de proteínas más baja, típicamente alrededor de 80-100 µg/cm².
Durabilidad:
El PVDF es más duradero y resistente a la manipulación, lo que lo hace adecuado para múltiples reprobes. La nitrocelulosa es más frágil y propensa a rasgarse, menos adecuada para múltiples reprobes.
Sensibilidad:
El PVDF a menudo proporciona una mayor sensibilidad para detectar proteínas de baja abundancia. La nitrocelulosa es generalmente adecuada para la mayoría de las aplicaciones, pero podría ser menos sensible en comparación con el PVDF.
Ruido de fondo:
El PVDF a veces puede mostrar un mayor ruido de fondo, lo que puede requerir pasos de bloqueo y lavado más estrictos. La nitrocelulosa típicamente muestra un menor ruido de fondo.
Compatibilidad con la tinción:
El PVDF es compatible con una variedad de técnicas de tinción, incluyendo Coomassie Brilliant Blue y Ponceau S. La nitrocelulosa también es compatible con varias técnicas de tinción, pero puede no ser tan versátil como el PVDF.
Costo:
El PVDF es generalmente más caro, mientras que la nitrocelulosa es menos costosa.
Las membranas de PVDF son preferidas por su mayor capacidad de unión de proteínas, durabilidad y sensibilidad, especialmente cuando se trabaja con proteínas de baja abundancia o se requieren múltiples reprobes. Las membranas de nitrocelulosa son adecuadas para aplicaciones rutinarias donde el costo es una preocupación y las proteínas de interés son abundantes, y típicamente exhiben un menor ruido de fondo. Elija en función de los requisitos específicos de su experimento.
Si una membrana de PVDF se seca durante el proceso de Western blotting, pueden surgir varios problemas:
- Pérdida de capacidad de unión de proteínas: Una vez que la membrana se seca, las proteínas unidas a ella pueden volverse irreversiblemente adheridas de una manera que puede no ser óptima para los pasos de detección posteriores. Esto puede llevar a una sensibilidad reducida y resultados inconsistentes.
- Aumento del ruido de fondo: Una membrana de PVDF seca puede exhibir un mayor ruido de fondo durante la detección, lo que dificulta distinguir la señal específica de la proteína objetivo.
- Dificultad para reprobar: Si la membrana se seca, puede ser más difícil despojarla y reprobarla para otras proteínas objetivo, ya que la eficiencia del despojado puede verse comprometida.
- Daño físico: El secado puede hacer que la membrana sea más frágil y propensa a agrietarse o rasgarse, lo que puede complicar la manipulación y llevar a la pérdida de la muestra.
Para evitar estos problemas, es crucial mantener la membrana de PVDF húmeda durante todo el proceso de Western blotting. Si la membrana se seca, a veces puede rehidratarse en metanol o agua, pero esto puede no restaurar completamente su funcionalidad y rendimiento original.