Learn More
Thermo Scientific™ Paquete de sustratos western blot SuperSignal™, Atto + Pico PLUS en tamaño de prueba
Código de producto. 17156378 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 paquete
Tamaño de la unidad:
120 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17156378 1 paquete 120 ml
1 options
Código de producto. 17156378 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A45917
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    526.00€
    405.02€ / 120 ml
    Ahorro 120.98€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Contiene sustrato quimioluminiscente SuperSignal™ West Atto Ultimate Sensitivity, además de una muestra del sustrato quimioluminiscente SuperSignal™ West Pico PLUS para proporcionar sustratos de detección quimioluminiscentes para el análisis Western blot rutinario y de alta sensibilidad.
  • SuperSignal West Atto
    • Sensibilidad: bajo-femtograma a alto-attograma
    • Ideal para dianas poco abundantes o muestras valiosas
  • SuperSignal West Pico PLUS
    • Sensibilidad de picogramos a femtogramos: detecta desde bajas cantidades de picogramos a altas cantidades de femtogramos de proteína diana en la membrana de nitrocelulosa o PVDF
    • Lo mejor para los Western blots rutinarios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Quimioluminiscente
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western Blot
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Línea de productos SuperSignal
Cantidad 1 paquete
Substrate Peroxidasa de rábano picante
Sensibilidad Picograma a femtograma, nivel bajo de fentograma a nivel alto de attograma
Suficiente para 12 transferencias de minigel, 1000 cm cuadrados de membrana; 2 transferencias de minigel, 200 cm cuadrados de membrana
Contenido y almacenamiento • 100 ml de reactivo SuperSignal West Atto, almacenar a 2-8 °C
• 20 ml de reactivo SuperSignal West Pico PLUS, almacenar a temperatura ambiente
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco