Descripción
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.45-μm pore size is well-suited for a wide range of western blotting conditions and ideal for the transfer of most proteins (>20 kDa) and nucleic acids (>300 bp).
Características destacadas:
Alta calidad: membranas de nitrocelulosa 100 % puras de alta calidad con una superficie alta y una excelente uniformidad
Opciones: disponibles en tamaños de poro de 0,2 μm y 0,45 μm, variedades de nitrocelulosa para aplicaciones de péptidos y proteínas, respectivamente
Prácticas: varios tamaños de láminas precortadas y un rollo de precio económico para cortar con cualquier dimensión
Alta afinidad de unión: proporciona una excelente unión de proteínas, se bloquea fácilmente y produce una señal de fondo muy baja en el Western blot quimioluminiscente.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 12 cm |
| Anchura (métrico) | 8 cm |
| Descripción | Membrana de nitrocelulosa Pierce, 0,45 µm, 8 cm x 12 cm |
| Capacidad de unión | ∼80 μg/cm2 of protein |
| Cantidad | 25 Pre-cut Membranes |
| Formato | Hoja |
| Material | Nitrocelulosa |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Contenido y almacenamiento | Almacene las membranas a temperatura ambiente, lejos de vapores químicos. Algunos vapores de disolventes pueden disolver de manera parcial las membranas, lo que interrumpirá la estructura de los poros. Mantenga las membranas alejadas de la luz solar directa. La luz solar puede hacer que la nitrocelulosa se seque y se vuelva quebradiza. Nota: Los filtros de membrana de nitrocelulosa son muy inflamables. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y el fuego. El punto de inflamación es de aproximadamente 2 °C. Las membranas pueden esterilizarse mediante autoclave a vapor a 121 °C. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Nitrocellulose Membranes, 0.45
- Peligro
- Sólido inflamable Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose