Learn More
R&D Systems™ INSTA-Blot Multi-species Brain,Testis and Ovary
Código de producto. 18104495 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 membrana
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18104495 1 membrana cada uno
1 options
Código de producto. 18104495 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP230115
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. PVDF membrane containing denatured protein from cells or tissue lysates
  • Screening proteins from various human cell lines
  • Contains 11 human cell line lysates (20μg total protein per lane) on 4-20% Tris-Glycine mini gel
  • Prepared from resolution by SDS-PAGE at 125V for 1 hour
  • Proteins are electro-blotted for 2 hours at 25V onto PVDF membrane
  • Stained with amido black for visualization of proteins
Rekommenderad förvaring
Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Para utilizar con (aplicación) Screening proteins from various human, mouse and rat tissues
Cantidad 1 membrana
Material PVDF
Línea de productos Novus
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.