Learn More
R&D Systems™ INSTA-Blot Rat Tissues
Código de producto. 18104984 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 membrana
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18104984 1 membrana cada uno
1 options
Código de producto. 18104984 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor NBP230112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    625.06€
    547.05€ / paquete de 1
    Ahorro 78.01€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. PVDF membrane containing denatured protein from cells or tissue lysates
  • Screening proteins from various rat tissues
  • Contains 11 rat tissue lysates (20μg total protein per lane) on 4-20% Tris-Glycine mini gel
  • Prepared from resolution by SDS-PAGE at 125V for 1 hour
  • Proteins are electro-blotted for 2 hours at 25V onto PVDF membrane
  • Stained with amido black for visualization of proteins
Applications: 
Screening proteins from various rat tissues
Recommended Storage
Store at room temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Screening proteins from various rat tissues
Cantidad 1 membrana
Material PVDF
Línea de productos Novus