Agitadores orbitales
Los agitadores orbitales son instrumentos de laboratorio esenciales, diseñados para proporcionar una mezcla uniforme y reproducible de las muestras en aplicaciones de ciencias biológicas, clínicas, biotecnológicas e industriales. Ya sea para favorecer el crecimiento de cultivos celulares, el procesamiento de microplacas, los estudios de expresión proteica o los flujos de trabajo rutinarios de laboratorio, los agitadores orbitales proporcionan una agitación controlada que mejora la homogeneidad de las muestras y la coherencia experimental.
El canal de Fisher Scientific ofrece una amplia gama de agitadores orbitales, como unidades compactas de sobremesa, agitadores térmicos para microplacas, agitadores con incubación, agitadores refrigerados y sistemas resistentes al CO₂ de las marcas líderes Thermo Scientific, Grand Instruments, IKA, Eppendorf, Ohaus, Fisherbrand, Corning y Heathrow Scientific. Con soluciones que abarcan desde la mezcla de laboratorio de baja intensidad hasta aplicaciones de incubación de alta capacidad y cultivo celular, los usuarios pueden seleccionar equipos adaptados a sus necesidades de rendimiento, control de temperatura y tipo de recipientes.
Agitadores resistentes al CO₂ Thermo Scientific™
Benefíciese de un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ideal para mantener sus células vivas y en óptimas condiciones dentro de su entorno de trabajo.
Contec™ Sterile IPA
Fisherbrand™ Agitador orbital digital
Equipado con múltiples características de diseño de alta gama, este agitador versátil es adecuado para una amplia variedad de protocolos. El agitador ofrece un rango de velocidad de 20 a 300 rpm con incrementos de 1 rpm.
Contec™ Sterile IPA
Grant Instruments™ Termoagitador con refrigeración para microtubos y microplacas
Termoagitador PCMT con velocidad y temperatura variables, funciones de calentamiento y refrigeración y una selección de bloques para microtubos y microplacas. Puede utilizarse como termoagitador para microtubos y microplacas, incubador compacto de sobremesa o agitador para microtubos y microplacas.
Contec™ Sterile IPA
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Imprescindible
Preguntas más frecuentes
Los agitadores orbitales proporcionan un movimiento circular para mezclar líquidos, cultivos y muestras de forma uniforme. Se utilizan habitualmente en laboratorios de microbiología, biología molecular, biotecnología y cultivo celular para mejorar la reproducibilidad y la homogeneidad de las muestras.
La elección depende del tipo de recipiente, la capacidad de carga, el rango de velocidades, el tamaño de la órbita y los requisitos de temperatura. Las marcas Thermo Scientific, Grant Instruments e IKA ofrecen desde unidades compactas de sobremesa hasta sistemas con incubación y refrigeración.
Los flujos de trabajo de cultivo celular suelen requerir agitadores orbitales con incubación o resistentes al CO₂. Las plataformas Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker y Solaris están diseñadas para facilitar aplicaciones sensibles de crecimiento celular y mantenimiento de cultivos.
Los agitadores orbitales se utilizan en la investigación académica, el desarrollo farmacéutico, los laboratorios de biotecnología, las instalaciones de ensayos clínicos y los entornos de control de calidad industrial.
El movimiento orbital proporciona una mezcla suave y uniforme que mejora la transferencia de oxígeno, reduce la sedimentación de las muestras y favorece condiciones experimentales reproducibles en múltiples formatos de recipientes.
Compre sus marcas