Learn More
OHAUS Agitadores de servicio ligero Endeavor 5000
Product Code. 17921282 Shop All Ohaus Products
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 100 a 1200 rpm
De 100 a 800 rpm
De 50 a 300 rpm
Unit Size:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Intervalo de velocidad Unit Size
17921282 De 50 a 300 rpm cada uno
17931282 De 100 a 800 rpm cada uno
17951282 De 100 a 1200 rpm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17921282 Supplier OHAUS Supplier No. 30770916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00€
    1235.05€ / paquete de 1
    Ahorro 234.95€
    15% Descuento
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Agitadores orbitales digitales de servicio ligero diseñados para agitación diaria
  • Económico: bandeja de aluminio con 11 puntos de montaje para accesorios y alfombrilla de goma antideslizante incluida.
  • Listo para conectar una amplia variedad de accesorios disponibles para personalizar para aplicaciones de volumen bajo a medio.
  • Económico: bandeja de aluminio con hardware para asegurar microplacas y placas de pocillos profundos en e-E51LDMP03.
  • Programable: ahorre tiempo con la función de programación incorporada, se pueden crear, almacenar y ejecutar programas de varios pasos fácilmente.
  • Registro y control de datos: La función remota permite el control de la PC y la transferencia de datos.
  • Adecuado para uso en incubadoras (excepto CO2), cámaras frigoríficas y entornos de CO2 dentro del rango de temperatura y HR indicado.
  • El control avanzado por microprocesador aumenta lentamente la bandeja agitadora hasta la velocidad deseada y evita salpicaduras.
  • Detección integrada de sobrecarga y desequilibrio para proteger las muestras.
  • Pantalla LCD brillante y retroiluminada con temporizador de velocidad y tiempo.
  • La luz indicadora verde se ilumina cuando la unidad está temblando.
  • Alarma visual y sonora cuando el temporizador llega a cero o se produce un error.
  • Carcasa de polímero duradera y resistente a productos químicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Órbita 20 mm
Capacidad portante (métrico) 4 kg
Exactitud del control de velocidad ±2 rpm, por encima de 100 rpm ±2% de la velocidad establecida
Intervalo de velocidad De 50 a 300 rpm
Tensión 24 V
Amperaje 1,25 A
Rotación Orbital, 20 mm
Admite Hasta 3 matraces de 1 L
Tipo de producto Agitadores de plataforma abiertos
Certificaciones/conformidad CE, TUV
Control de temperatura N.º
Dimensiones de la plataforma (L x An) 300 x 222 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 420 x 262 x 119 mm
Altura (imperial) 4,7 in
Altura (métrico) 119 mm
Longitud (imperial) 16,5 in
Longitud de la plataforma (imperial) 11,75 in
Longitud (métrico) 420 mm
Longitud de la plataforma (métrico) 300 mm
Anchura (imperial) 10,3 in
Anchura de la plataforma (imperial) 8,75 in
Anchura (métrico) 262 mm
Anchura de la plataforma (métrico) 222 mm
Peso (imperial) 16.5 lb.
Peso (métrico) 7.5 kg
Tipo de controlador Digital
Descripción Agitador orbital e-E51LD0420 UE
Pantalla LCD con retroiluminación personalizado
Rango de humedad 80 % de humedad relativa, sin condensación
Condiciones de funcionamiento -10 °C a 40 °C, 80 % de humedad relativa, sin condensación
Intervalo del temporizador 1 minuto para 99 horas y 59 minutos