Learn More
IKA™ Agitador horizontal digital HS 501
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15712337 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón unitSize
15712337 Enchufe de la UE cada uno
1 options
Código de producto. 15712337 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025002982
Agitador orbital de perfil bajo con una gran superficie de montaje.
  • Diámetro orbital de 30 mm
  • Ideal para todos recipientes apoyados, por ejemplo, embudos de separación
  • Funcionamiento continuo (sin fin) incluso bajo cargas extremas
  • Función de temporizador
  • Los archivos adjuntos no están incluidos, por favor, pénganlos por separado
  • Interfaz USB y RS 232 integrada
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 15 kg
Intervalo de velocidad De 0 a 300 rpm
Requisitos eléctricos 230/115/100 V, 50/60 Hz, 74 W
Vataje 74 W
Tipo de tapón Enchufe de la UE
Frecuencia 50/60 Hz
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 505 x 120 x 585 mm
Peso (métrico) 26 kg
Modelo HS 501 Digital
Pantalla LED de siete segmentos
Incluye Integrado USB y la interfaz RS 232