Learn More
Grant Bio™ Agitador orbital PSU-10i
Código de producto. 12994025
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
10 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita Tamaño de la unidad
12994025 10 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12994025 Proveedor Grant Bio™ N.º de proveedor PSU10i
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ofrece una repetibilidad precisa de las incubaciones sensibles al tiempo. Grant Bio™ PSU-10i agitador orbital de plataforma con motor excepcionalmente silencioso proporciona agitación uniforme y uniforme.
  • Velocidad de agitación variable: De 50 a 450 rpm
  • Sistema de accionamiento directo fiable
  • Sistema automático de equilibrio de carga
  • Funcionamiento continuo o temporizado con apagado automático
  • Cinco plataformas intercambiables para recipientes de hasta 250 ml, incluida una plataforma accionada por resorte de 88 posiciones para tubos de hasta 30 mm de diámetro
  • Fácil de configurar y de manejar
  • Carga hasta 3 kg
  • Aviso: las plataformas deben pedirse por separado. Consulte los accesorios.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 10 mm
Capacidad portante (métrico) 3 kg
Intervalo de velocidad De 50 a 450 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 40 °C
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 205 mm
Altura (métrico) 90 mm
Anchura (métrico) 220 mm
Peso (métrico) 3,4 kg
Modelo PSU-10i
Pantalla LCD de 2 líneas × 16 caracteres
Intervalo del temporizador De 1 min a 96 h