Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores de microplacas digitales
Código de producto. 16514622 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de tapón:
Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de tapón Tensión Tamaño de la unidad
16514622 Enchufe de la UE, Reino Unido y CN 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16514622 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88882006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00€
    864.34€ / paquete de 1
    Ahorro 145.66€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
El paquete estándar incluye una plataforma estándar con 6 pinzas 88882115 instaladas (tamaño para 4 microplacas)
Disfrute de una mezcla de muestras precisa y eficiente
Agitación de microplacas estable y precisa con una plataforma estándar y ampliada que puede agitar hasta seis microplacas al mismo tiempo.
  • Pantalla digital con visualización de temperatura y tiempo
  • Intervalo de velocidad: 150 – 1200 rpm
  • Control de velocidad preciso:
  • ±1 % de la velocidad programada hasta 299 rpm
  • ±2 % de 300 a 1200 rpm
  • Diámetro de órbita: 2,5mm
  • Carga máxima de hasta 4 kg
  • Modo de temporizador: hasta 99 h 59 minutos
  • Plataforma grande opcional para 6 microplacas
  • Gradillas de tubos opcionales para tubos de 1,5 ml, 15 ml y 50 ml
Service Plan
La garantía estándar de Thermo ofrece servicio de reparación y piezas de repuesto gratuitas dentro del periodo de la garantía
Certifications
cCSAus, CE, RoHS
Garantía
2 años
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 2,5 mm
Capacidad portante (métrico) De 1 kg a 1200 rpm, 4 kg a ≤ 400 rpm
Exactitud del control de velocidad 1 rpm
Intervalo de velocidad De 150 a 1200 rpm
Requisitos eléctricos 100/240 V
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 40 °C
Amperaje 72 VA
Tipo de producto Agitador de microplacas digital
Certificaciones/conformidad cCSAus, CE, RoHS
Tipo de tapón Enchufe de la UE, Reino Unido y CN
Intervalo de temperatura (imperial) De 41 °F a 104 °F
Frecuencia 50/60 Hz
Material Plataforma de acero inoxidable
Dimensiones interiores (F x An x Al) 383 x 260 x 145 mm (15,1 x 10,2 x 5,7 in)
Dimensiones de la plataforma (L x An) 275 x 235 mm (10,8 x 9,3 in)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 487 x 387 x 264 mm (19,2 x 15,2 x 10,4 in)
Longitud de la plataforma (imperial) 10,8 in
Longitud de la plataforma (métrico) 275 mm
Anchura de la plataforma (imperial) 9,3 in
Anchura de la plataforma (métrico) 235 mm
Peso con embalaje (imperial) 15 kg
Peso con embalaje (métrico) 15 kg
Peso (imperial) 28,2 lb
Peso (métrico) 12,8 kg
Tipo de controlador LED
Modelo Agitador de microplacas digital
Pantalla LED
Para utilizar con (equipo) Balancín, rotador, mezcladores
Rango de humedad Del 20 a 80 %
Estilo de plataforma Bandeja
Intervalo del temporizador De 1 min a 99 h 59 min