Learn More
Cole-Parmer™ Agitadores orbitales serie SH-200
Product Code. 17791278 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Longitud de la plataforma (imperial):
8,5 in
13 in
Unit Size:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Longitud de la plataforma (imperial) Unit Size
17791278 13 in cada uno
17741288 8,5 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17791278 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 5190100
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
View all promotions
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mantenga velocidades de agitación constantes, incluso durante largos períodos de tiempo.
  • Acción de agitación orbital suave con órbita de 16 mm
  • El temporizador integrado y la pantalla LED de velocidad digital proporcionan resultados reproducibles.
  • Se puede utilizar en incubadoras.
Estos agitadores orbitales proporcionan un movimiento circular suave y uniforme con una órbita de 16 mm, ideal para muestras más grandes y placas multipocillo. Configure y visualice fácilmente la velocidad y el temporizador en la pantalla LED. Control de velocidad de 30 a 300 rpm. El microprocesador mantiene la precisión de la velocidad incluso en recorridos largos. El temporizador incorporado se puede configurar de 1 a 999 minutos. Cuando el temporizador llega a cero, el agitador se detiene automáticamente y emite una alerta. Los agitadores duraderos están clasificados para un uso continuo. Uso en incubadoras y cámaras ambientales o de frío hasta 104 °F (40 °C).
Specifications
Órbita 16 mm
Capacidad portante (métrico) 10 kg
Intervalo de velocidad De 30 a 300 rpm
Tensión VAC 230
Capacidad portante (imperial) 22 lb.
Frecuencia 50 Hz
Fondo (imperial) 17,716 in
Fondo (métrico) 45 cm
Altura (imperial) 10,82 in
Altura (métrico) 27.5 cm
Longitud de la plataforma (imperial) 13 in
Longitud de la plataforma (métrico) 33.5 cm
Anchura (imperial) 15,35 in
Anchura de la plataforma (imperial) 13 in
Anchura (métrico) 39 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 33.5 cm
Descripción Agitador orbital grande
Pantalla LED
Incluye Sistema de cuna para frascos y botellas y cable de alimentación.
Condiciones de funcionamiento 4 °C a 40 °C (39,2 °F a 104 °F)
Intervalo del temporizador 1 a 999 minutos