UserName
25343_Merch_P1_Product
Anticuerpos secundarios de cabra
Explore nuestra amplia gama de anticuerpos secundarios de cabra dirigidos a diversas especies. Elija entre anticuerpos monoclonales o policlonales, disponibles en formas conjugadas, no conjugadas y otras, adecuados para una amplia gama de aplicaciones para satisfacer sus necesidades específicas.
DESTACADO
IgG (H+L) Cabra anti-Ratón adsorbida cruzada, Alexa Fluor™ 488, Invitrogen™
Anticuerpo secundario policlonal de cabra, adsorbido cruzado contra IgG humano y suero humano.
25343_Merch_P2_Product1
IgG (H+L) Cabra anti-Ratón altamente adsorbida cruzada, Alexa Fluor™ Plus 488, Invitrogen™
Anticuerpos policlonales para objetivos de baja abundancia
Un señal más brillante con menor reactividad cruzada ofrece una mayor sensibilidad y una mejor relación señal/ruido para sus experimentos críticos.
25343_Merch_P2_Product2
Anticuerpo secundario Amersham™ CyDye™ 700 Cabra-Anti-Ratón, Cytiva
Anticuerpos marcados en el cercano IR fáciles de manejar
Posible multiplexar más de una proteína diana en una sola membrana. La estabilidad permite volver a escanear las membranas para estudios futuros.
25343_Merch_P2_Product3
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Complete su pedido
Thermo Scientific™ Blocker™ BSA (10X) en PBS
Bloquee membranas, placas y otras muestras para Western blot, ELISA y otros métodos de detección con estas soluciones 10X de albúmina de suero bovino (BSA) en PBS listas para usar.
Productos de unión estreptavidina-biotina
Explore nuestra gama de productos de unión estreptavidina-biotina, diseñados para la identificación y purificación de proteínas y ácidos nucleicos en ensayos como ELISA, IHC y Western blot.
Preguntas frecuentes
Los anticuerpos secundarios de cabra son anticuerpos producidos en cabras que se unen específicamente a anticuerpos primarios de otra especie (por ejemplo, conejo, ratón). El sistema inmunológico de la cabra reconoce estas IgGs extrañas y produce anticuerpos contra ellas. Los anticuerpos resultantes son altamente específicos para la IgG de la especie contra la que fueron criados. Por ejemplo, Cabra anti-conejo: se une a la IgG de conejo. Cabra anti-ratón: se une a la IgG de ratón. Cabra anti-humano: se une a la IgG humana.
Se utilizan en varios inmunoensayos (Western blotting, ELISA, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia) para detectar y visualizar antígenos objetivo. Estos anticuerpos a menudo están conjugados con moléculas reporteras como enzimas (HRP), fluoróforos (FITC) o biotina para la detección.
El número de veces que se puede usar un anticuerpo secundario depende de la estabilidad del anticuerpo, las condiciones de almacenamiento y la aplicación específica. Típicamente, los anticuerpos secundarios se pueden usar múltiples veces si se almacenan correctamente, generalmente a -20°C para almacenamiento a largo plazo o a 4°C para almacenamiento a corto plazo, y si no han sido contaminados. El uso de técnicas estériles y la alícuotación del anticuerpo para evitar ciclos repetidos de congelación-descongelación pueden extender su usabilidad. El número de usos también puede depender del tipo de experimento (por ejemplo, Western blotting, inmunohistoquímica) y la concentración requerida. Para Western blotting, un anticuerpo secundario puede reutilizarse múltiples veces, a veces hasta 10-20 veces, si se almacena correctamente y se usa a la dilución recomendada. Siempre consulte las pautas del fabricante para obtener la información más precisa.
Al seleccionar anticuerpos secundarios de cabra, considere los siguientes cinco factores:
  1. Especificidad de la especie: Asegúrese de que el anticuerpo secundario sea específico para la especie huésped del anticuerpo primario (por ejemplo, cabra anti-conejo para anticuerpos primarios de conejo).
  2. Conjugación: Elija el conjugado adecuado para su método de detección, como enzimas (HRP, AP), fluoróforos (FITC, Alexa Fluor) o biotina.
  3. Afinidad y pureza: Seleccione anticuerpos con alta afinidad y pureza para garantizar una unión específica y un ruido de fondo mínimo.
  4. Compatibilidad con la aplicación: Asegúrese de que el anticuerpo secundario sea adecuado para su aplicación específica (por ejemplo, Western blotting, ELISA, inmunohistoquímica, inmunofluorescencia).
  5. Validación y reseñas: Verifique los datos de validación y reseñas para confirmar la fiabilidad y el rendimiento del anticuerpo en experimentos similares.
Recursos relacionados
Elija el canal de Fisher Scientific: su fuente confiable de anticuerpos.
Excelentes precios en las marcas líderes del mercado.
25343_Merch_P8_Doc1
Guía de ELISA
Una guía clara y sencilla sobre ELISAs.
Labels and Ribbons
¿Por qué elegir los anticuerpos Bio-Techne?
Desde la investigación en el laboratorio hasta las aplicaciones clínicas: tenga confianza en su decisión al seleccionar anticuerpos Bio-Techne.
Labels and Ribbons
Compre sus marcas