Learn More
Rabbit IgG Horseradish Peroxidase-conjugated Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18189730
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18189730 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 18189730 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor HAF008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.45€
    223.65€ / 1 ml
    Ahorro 27.80€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Goat Polyclonal Antibody has been used in 72 publications
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado HRP
Dilución Western Blot
Alias de gen Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Símbolos de los genes IGHG1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Rabbit IgG
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
ID de gen (Entrez) 3500
Especificidad de la prueba Detects rabbit IgG heavy and light chains in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, less than 5% cross-reactivity with human IgG, mouse IgG, and chicken IgY is observed.
Especies diana Rabbit
Contenido y almacenamiento Do not freeze. 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos R&D Systems