Learn More
anti-Rat IgG, Horseradish Peroxidase-Linked Species-Specific Whole Antibody (from goat) Secondary Antibody, Cytiva
Código de producto. 10360075 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10360075 1 mL 1 ML
1 options
Código de producto. 10360075 Proveedor Life Science products Cytiva N.º de proveedor NA935
 Artículo restringido
En stock
Use for protein blotting, ELISA and immunocytochemistry applications. Anti-Rat IgG, Horseradish Peroxidase-Linked Species-Specific Whole Antibody (from goat) Secondary Antibody, Cytiva, is a secondary antibody from goat.
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rt
Protein Blotting, ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG
Clasificación Monoclonal
Conjugado HRP
Especie del huésped Goat
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 1 mL
Primario o secundario Secondary
Isotype IgG
compliance-icons
Nombre del producto
  • Rat IgG, HRP-linked Whole Antibody, Goat
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [ECno. 247-500-7] and2-methyl-2H-isothiaz
  • UNKNOWN ACUTE-4% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.