Learn More
Mouse F(ab)2 IgG (H+L) PE-conjugated Antibody, R&D Systems™
Código de producto. 18165601
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18165601 100 Tests 100 tests
1 options
Código de producto. 18165601 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor F0102B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.39€
    270.90€ / 100 tests
    Ahorro 33.49€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Goat Polyclonal Antibody has been used in 12 publications
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Polyclonal
Conjugado R-PE
Dilución Flow Cytometry
Alias de gen Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG
Símbolos de los genes IGHG1
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Mouse IgG heavy and light chains
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Secondary
ID de gen (Entrez) 3500
Especificidad de la prueba Detects mouse IgG primary antibodies in immunofluorescent assays. After purification by affinity chromatography, this antibody was adsorbed to eliminate human cross-reactivity and the IgG fraction was further digested with pepsin to generate F(ab') 2 fragments which have reduced interactions with cell surface Fc receptors
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Tipo de producto Antibody
Isotype IgG
Línea de productos R&D Systems