Learn More
AMDEX Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase, 0.5ml Secondary Antibody, Cytiva
Código de producto. 10157014 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10157014 0.5 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10157014 Proveedor Life Science products Cytiva N.º de proveedor RPN4301
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Enzyme Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG
Clasificación Monoclonal
Conjugado HRP
Descripción Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase
Dilución For ELISA, it is recommended that the conjugate should be diluted in the range 1:1000 to 1:4000
Especie del huésped Goat
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.5 mL
Primario o secundario Secondary
Isotype IgG
Nombre del producto
  • Goat Anti-Rabbit IgG - Horseradish Peroxidase, 0. 5 ml
Indicaciones de peligro
  • EUH210-Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Otros peligros
  • UNKNOWN ACUTE-53.9% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 50% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.