Learn More
ECL Plex Goat anti-Rabbit IgG-Cy™ 5 Secondary Antibody, Cytiva
Código de producto. 11545075 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 μg
600 μg
Tamaño de la unidad:
150 microgramos
600 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11545075 150 μg 150 microgramos
11555075 600 μg 600 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11545075 Proveedor Life Science products Cytiva N.º de proveedor PA45011
 Artículo restringido
En stock
Host Species: Goat
Isotype: IgG
Species Reactivity: Rb
Western Blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IgG
Clasificación Monoclonal
Conjugado Cyanine5
Especie del huésped Goat
Cantidad 150 μg
Primario o secundario Secondary
Formulario Purified
Isotype IgG