UserName
Filter Units
Unidades de filtración
Nuestra gama de unidades de filtración se utiliza para apoyar la preparación de muestras estériles, la clarificación de medios y la filtración al vacío. Hay disponible una variedad de opciones de alto rendimiento de Thermo Scientific, Corning, Fisherbrand, Sartorius, Merck y Duran.
Unidades de filtración desechables estériles Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ con membranas de PES, CN, SFCA o nailon
Aumente la eficiencia de la filtración. Las membranas PES y el exclusivo diseño Rapid-Flow proporcionan caudales rápidos y alto rendimiento mientras protegen contra la contaminación de cultivos celulares.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Rapid-Flow™ Sterile Disposable Filter Units with PES, CN, SFCA or Nylon Membranes
Unidades de filtración desechables de PES Fisherbrand™
Aumente la protección de las muestras de cultivo celular con las unidades de filtración al vacío estériles desechables Fisherbrand con membranas PES. Las membranas de polietersulfona (PES) tienen bajos niveles de extractables y baja unión a proteínas para su uso en la filtración estéril y la clarificación de medios de cultivo celular y suero.
    Fisherbrand™ Disposable PES Filter Units
    Sistema de botella de filtración al vacío / almacenamiento Corning™ de 500 mL
    Los sistemas de filtración al vacío utilizan un sistema cuadrado de soporte de membrana filtrante que aumenta las velocidades de filtración, con embudos impresos para identificar el tipo de membrana y el número de producto. El sistema consiste en un embudo filtrante de poliestireno unido mediante un anillo adaptador a una botella de almacenamiento desmontable de poliestireno con una tapa estéril separada de polietileno.
    Corning™ 500 mL Vacuum Filter/Storage Bottle System
    Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
    Complete su pedido - Grandes ofertas
    Bomba de diafragma Fisherbrand™
    Con cabezales de bomba de PTFE reforzado con fibra de carbono, esta bomba de vacío resistente a productos químicos es ideal para aplicaciones que implican disolventes agresivos y vapores ácidos.
    Filtros sin jeringa y filtros de jeringa
    Los filtros de jeringa y los filtros sin jeringa se fabrican comúnmente de PVDF o PTFE. Se utilizan para filtrar impurezas como partículas finas de volúmenes de muestra pequeños a medianos antes de su uso y son adecuados tanto para muestras acuosas como acuoso-orgánicas.
    Filtros de membrana de acetato de celulosa Sartorius™
    Al combinar altos caudales y estabilidad térmica con características de adsorción muy bajas, estos filtros son ideales para su uso en dispositivos de filtración por presión.
    Debe tener
    Preguntas frecuentes
    Las unidades de filtración al vacío utilizan la presión del vacío para atraer el líquido a través de una membrana filtrante hacia un recipiente de recolección, lo que es ideal para filtrar grandes volúmenes rápidamente.
    Las unidades de filtración de tapa de botella se enroscan directamente en las botellas de recolección, a menudo incorporando una membrana filtrante y un embudo, y también se pueden usar con vacío para una filtración más rápida, aunque los volúmenes pequeños también se pueden filtrar por gravedad.
    Utilice una unidad de filtración al vacío cuando:
    • Filtre grandes volúmenes (comúnmente de 250 mL a varios litros)
    • Se requiera una filtración rápida
    • Trabaje con soluciones viscosas o con muchas partículas
    Utilice una unidad de filtración de tapa de botella cuando:
    • La conveniencia y la esterilidad sean prioridades
    • Volúmenes medianos a grandes (típicamente de 150 mL a 1000 mL) necesiten filtrarse directamente en una botella de almacenamiento
    • Trabaje en cultivo celular, preparación de medios o esterilización de tampones
    La mayoría de las unidades se suministran preesterilizadas, especialmente aquellas destinadas a uso biológico o farmacéutico. Siempre verifique el estado de esterilización en el empaque. Si se requiere esterilidad y la unidad no está preesterilizada, debe autoclavear o esterilizar de otra manera la carcasa del filtro y la membrana antes de su uso, siempre que los materiales sean compatibles.
    Tamaños de poro estándar:
    • 0.2 μm: Esterilización de líquidos (eliminación de bacterias)
    • 0.45 μm: Filtración general, eliminación de partículas
    • 1.0 - 5.0 μm: Prefiltración para extender la vida útil de filtros más finos
    La elección del tamaño de poro depende de su aplicación:
    • Medios de cultivo celular: Típicamente 0.2 μm
    • Clarificación de soluciones acuosas: 0.45 μm
    • Prefiltración de muestras sucias: 1.0 μm o más
    Las unidades de plástico de un solo uso (comunes en los sistemas de filtración de tapa de botella y al vacío) están diseñadas para un solo uso para mantener la esterilidad y el rendimiento.
    Las unidades de filtración reutilizables hechas de vidrio, acero inoxidable o plásticos autoclavables están disponibles, pero requieren una limpieza y esterilización adecuadas entre usos. Siempre consulte las pautas del fabricante con respecto a la reutilización, ya que las membranas filtrantes en sí mismas son típicamente de un solo uso.
    Compre sus marcas