Learn More
Sartorius Unidad de filtración en vacío Sartolab™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-9023003 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,22 μm
0,45 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
16575010 0,22 μm paquete de 24
16585010 0,45 μm paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16575010 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 180E012
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Unidad de filtración al vacío PES con RF diseñada para muestras de 50 ml.
  • Unidades de un solo uso para la filtración estéril o clarificación de volúmenes de muestra de hasta 50 ml
  • La membrana asimétrica de polietersulfona proporciona velocidades de flujo rápidas y garantiza un nivel bajo adsorción de proteínas y extraíbles
  • Envasados individualmente, estériles y listos para usar
  • La unidad incluye un embudo, con cubierta antipolvo, un tubo cónico de 50 ml, con graduación y campo de escritura, un conector de tubo para la conexión de vacío, una tapa de rosca para el almacenamiento de su filtrado
  • El diseño del adaptador amarillo que conecta el embudo al tubo cónico garantiza un sellado hermético al vacío
  • Los caudales más altos con una membrana asimétrica y un grande superficie
  • Sin pérdida de proteína con una unión de proteínas muy baja membrana
  • Bajo volumen muerto gracias a un soporte de membrana optimizado
  • Reducción del riesgo de contaminación con una unidad completa lista para usar (no se necesita transferencia adicional de líquido para el almacenamiento)
  • Puede utilizarse como sistema independiente o con el Sartolab™ MultiStation, que permite la filtración paralela de hasta 6 muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Con matraz receptor (RF)
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Filtro de vacío
Para utilizar con (equipo) MultiStation
Material Poliestireno
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,22 μm
Volumen de muestra 50 mL
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Filtración en vacío
Tipo Dispositivos de filtración
Volumen (métrico) 150 ml (embudo)
Receptor de volumen (métrico) 50 mL