Learn More
Sartorius™ Monitor Biosart™
Código de producto. p-8007452 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco/negro
Gris/blanco
Verde/verde oscuro
Envase:
2 capas de 24
4 bolsas de 12
48/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Envase unitSize
11823292 Verde/verde oscuro 4 bolsas de 12 paquete de 48
11832691 Gris/blanco 4 bolsas de 12 paquete de 48
10679792 Blanco/negro 48/paq. paquete de 48
11833292 Gris/blanco 2 capas de 24 paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11823292 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor 164024706K
Unidades de filtración microbiológicas y analíticas de rendimiento superior
El sistema permite al usuario seleccionar el equipo y los consumibles óptimos para sus necesidades en materia de garantía de calidad. En el centro del sistema se encuentra un colector de acero inoxidable diseñado para alojar todo tipo de soportes de filtros y embudos. Nota importante: los filtros grises se vuelven negros al humedecerse. Sistema de bifurcación múltiple para recuento rutinario de colonias o partículas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde/verde oscuro
Esterilidad Estéril
N.º por caja 48Pack.
N.° por paquete 48Pack.
Envase 4 bolsas de 12
Cantidad 48Pack.
Tipo Monitor
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • X48 BIOSART 100 0,45µM 47MM GREEN
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose