Learn More
Sartorius Embudos Biosart™ 250
Código de producto. p-4231974 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50/paq., envasado estéril
50/paq., envasados individualmente
Tamaño de la unidad:
48 PCS
50 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10524771 50/paq., envasados individualmente 48 PCS
10288460 50/paq., envasado estéril 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10524771 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 1640725ACK
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Embudos estériles y listos para su uso
El principal campo de aplicación de Biosart™ 250 Funnels es un análisis microbiológico de volúmenes de muestra relativamente grandes que tienen un número bajo de microbios, siendo la filtración por membrana un paso esencial. Además, la Biosart™ Los embudos 250 también son adecuados para probar volúmenes más pequeños colocando una muestra en unos pocos ml de NaCl fisiológico estéril. solution.Biosart™ Los embudos 250 han sido diseñados específicamente para pruebas microbiológicas de productos farmacéuticos, alimentos, bebidas, agua y otros líquidos. Son embudos de plástico estériles y listos para usar de 250 ml y se han diseñado para colocarse sobre las bases de un colector de vacío. A Sartorius El filtro de membrana de rejilla se coloca sobre un soporte de filtro de acero inoxidable. A Biosart™ Simplemente se colocan 250 embudos y se filtra la muestra. El embudo está fabricado con polipropileno y es lo bastante elástico para un sellado óptimo con un cierre de tipo bayoneta. Cuentan con graduaciones marcadas a 50, 100, 150 y 200 ml para volúmenes de muestra de gran exactitud El diámetro interior de gran tamaño garantiza un alto caudal. La forma cónica permite una limpieza exhaustiva del sistema tras la filtración. No se retienen líquidos en el embudo del filtro. Biosart™ 250 Embudos permiten realizar rápidamente las filtraciones requeridas en la rutina.
  • Alto rendimiento total
  • Caudal alto
  • Disponibles como estériles, envasados individualmente
  • Utilice un embudo estéril nuevo para cada prueba con el fin de evitar la contaminación cruzada
  • Se acabó el sostener embudos calientes
  • La filtración completa es visible
  • Listos para su conexión, fáciles de utilizar y características de manipulación prácticas
  • Cantidad mínima de equipo
  • Se pueden esterilizar en autoclave hasta un límite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables Reutilizable
Tipo de filtro Filtro de presión listo para usar
Material Polipropileno
Volumen de muestra 100 mL
Esterilidad Estéril
Área de filtración 12,5 cm2
Para utilizar con (aplicación) Recuento de colonias, pruebas de partículas y microscopía
Material del embudo Polipropileno
Graduaciones 50 ml
Cantidad 50/paq., envasados individualmente
Tipo Embudo Biosart
Volumen (métrico) 250 mL
Diámetro de la membrana (métrico) 4,7 cm