Medios de cultivo celular clásicos y basales
Una amplia cartera de formulaciones de medios clásicos y basales de alta calidad como MEM, DMEM, RPMI, en configuraciones de envasado convenientes.
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Código de producto 11520386
Código de producto 4919917
Código de producto 4919836
Código de producto 7058061
Código de producto 4919827
Código de producto 7058065
Código de producto 11470425
Código de producto 4919834
Código de producto 4919833
Código de producto 4919861
Código de producto 4919848
Código de producto 4919830
Complete su pedido
Debe tener
Código de producto 4919849
Código de producto 4919908
Código de producto 11580546
Código de producto 11430425
Código de producto 10389172
Código de producto 4919913
Código de producto 4919902
Código de producto 4919858
Preguntas frecuentes
Los medios basales son soluciones nutritivas básicas que proporcionan nutrientes esenciales para el crecimiento celular. A menudo se utilizan como punto de partida para personalizar las condiciones de cultivo celular, pero no son suficientes por sí solos para un crecimiento celular óptimo y generalmente requieren suplementación. Ejemplos incluyen DMEM, RPMI-1640 y MEM (Minimum Essential Medium).
Los medios completos son medios basales suplementados con componentes adicionales como suero fetal bovino (FBS), factores de crecimiento y hormonas para apoyar el crecimiento celular óptimo. Un ejemplo es DMEM con 10% FBS. Los medios completos son soluciones listas para usar, diseñadas para el crecimiento óptimo de líneas celulares específicas o células primarias, proporcionando todos los nutrientes y factores de crecimiento necesarios para el cultivo celular.
Los diferentes tipos de medios de cultivo celular incluyen:
- Medios basales: soluciones nutritivas básicas (por ejemplo, DMEM, RPMI-1640)
- Medios suplementados con suero: medios basales con suero añadido (por ejemplo, DMEM + 10% FBS)
- Medios sin suero: formulados sin suero, con factores de crecimiento específicos (por ejemplo, RPMI-1640 con suplementos específicos)
- Medios químicamente definidos: compuestos de cantidades conocidas de todos los ingredientes (por ejemplo, Hybridoma-SFM)
- Medios especializados: adaptados para tipos de células o aplicaciones específicas (por ejemplo, Neurobasal Medium)
- Medios para células madre: diseñados para el crecimiento y el mantenimiento de células madre (por ejemplo, mTeSR1)
- Medios de cultivo 3D: para cultivar células en estructuras tridimensionales (por ejemplo, Matrigel)
Al seleccionar medios de cultivo celular clásicos y basales, considere lo siguiente:
- Requisitos del tipo de célula: asegúrese de que los medios satisfagan las necesidades nutricionales y ambientales específicas del tipo de célula
- Factores de crecimiento y suplementos: determine si se necesitan factores de crecimiento adicionales, hormonas o suplementos
- Uso de suero: decida si utilizar medios suplementados con suero o sin suero según las necesidades experimentales
- Consistencia de la formulación: elija medios con formulaciones consistentes y reproducibles para garantizar la fiabilidad experimental
- Compatibilidad: asegúrese de que los medios sean compatibles con las aplicaciones y ensayos posteriores previstos