Learn More
Cytiva Medios RPMI 1640 HyClone™
Product Code. p-7058061
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 ml
6 x 500 mL
6 x 1000 ml
Con aditivos:
Glutamina, HEPES, Rojo de fenol
Glutamina, Rojo de fenol
HEPES, Rojo de fenol, Phenol Red
Rojo de fenol
Sin aditivos:
None
Sin glutamina
Sin rojo fenol
Unit Size:
1000 ml
500 ML
500 ml
6 PCS
paquete de 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Con aditivos Sin aditivos Unit Size
10218023 6 x 500 mL Glutamina, Rojo de fenol None paquete de 6
11551811 1000 ml Glutamina, Rojo de fenol None 1000 ml
10648934 6 x 1000 ml Glutamina, Rojo de fenol None paquete de 6
11541851 1000 ml Rojo de fenol Sin glutamina 1000 ml
10554144 6 x 1000 ml Rojo de fenol Sin glutamina paquete de 6
10711664 6 x 500 mL Rojo de fenol Sin glutamina 6 PCS
11998075 6 x 500 mL Glutamina, HEPES, Rojo de fenol None paquete de 6
11521881 500 mL Glutamina, HEPES, Rojo de fenol None 500 ML
11531881 1000 ml HEPES, Rojo de fenol, Phenol Red None 1000 ml
10731254 500 mL - Sin rojo fenol 500 ml
11531851 500 mL Rojo de fenol Sin glutamina 500 ML
11541811 500 mL Glutamina, Rojo de fenol None 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10218023 Supplier Cytiva Supplier No. SH30027.FS
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Diseñado para favorecer el crecimiento de los cultivos celulares y los procesos de bioproducción.
  • Formato: Líquido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formulario Líquido
Tipo de producto RPMI 1640
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina, Rojo de fenol
Sin aditivos None
Cantidad 6 x 500 mL
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000.
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz