Learn More
MP Biomedicals™ MEM de Dulbecco, líquido 1X, sin L-glutamina, i-inositol
Código de producto. 11430425 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430425 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11430425 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091642954
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.15€
    73.50€ / 500 ml
    Ahorro 3.65€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Ideal para soportar y mantener una amplia gama de tipos de células de mamíferos.
Especificaciones
Formulario Líquido
Tipo de producto Medios DMEM
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin glutamina, Sin I-inositol
Cantidad 500 mL
pH Desde 6,9 hasta 7,5
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C