Learn More
Gibco™ DMEM KnockOut™
Código de producto. 10389172 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10389172 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10389172 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 10829018
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
DMEM KnockOut™
KnockOut D-MEM is a basal medium optimized for growth of undifferentiated embryonic and induced pluripotent stem cells. The osmolarity is optimized to approximate that of mouse embryonic tissue. It is designed specifically to improve the morphology of ES cells. The osmolality of KnockOut D-MEM has been reduced to better mimic the natural environment of embryonic tissue. When used together, KnockOutD-MEM and KnockOut SR significantly reduce ES cell differentiation as compared to ES Cell Qualified FBS and traditional D-MEM.
KnockOut D-MEM contains no L-glutamine.
DMEM KnockOut™ es un medio basal optimizado para el crecimiento de células madre pluripotentes inducidas y embrionarias no diferenciadas (1). La osmolaridad se ha optimizado para aproximarse a la del tejido embrionario del ratón.
No contiene L-glutamina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células madre (embrionarias), células madre (iPS, pluripotentes inducidas)
Formulario Líquido
Tipo de producto DMEM KnockOut
Con aditivos Alto contenido en glucosa, Rojo de fenol
Sin aditivos Sin glutamina
Calidad de fabricación cGMP para dispositivos médicos, 21 CFR parte 820 e ISO 13485
Línea de productos KnockOut
Cantidad 500 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2–8°C) y proteger de la luz.