Learn More
Gibco™ Medio RPMI 1640, HEPES
Código de producto. p-4919913 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
10 × 500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490604 100 mL 100 ml
10379144 500 mL 500 ml
31941711 10 × 500 mL paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490604 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 22400097
Requires
Suplementación
Desarrollado originalmente para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y en monocapa
A partir de entonces, el medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 se ha considerado adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas. Este RPMI se modifica de la siguiente manera: con L-glutamina, HEPES, sin rojo de fenol.
  • Contiene agente reductor glutatión, altas concentraciones de vitamina biotina, vitamina B12y PABA
  • Las vitaminas inositol y colina están presentes en altas concentraciones
  • No contiene proteínas, lípidos ni factores de crecimiento
  • Requiere suplementación, normalmente con el 10 % de suero bovino fetal (SBF)
  • Utiliza un sistema de tampones de bicarbonato sódico (2,0 g/l) y, por tanto, requiere un ambiente con un 5-10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
  • Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de células Hela, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocitos y carcinomas
Tipo de célula Células leucémicas
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio RPMI 1640 (medio Roswell Park Memorial Institute 1640)
Serum Level Suplementos de suero estándar
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Glutamina, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico (HEPES), Rojo de fenol
Sin aditivos Sin piruvato sódico
Calidad de fabricación cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Línea de productos Gibco
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 2 a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Ambiente
Vida útil: 12 meses a partir de la fecha de fabricación
Mostrar más Mostrar menos
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.