Learn More
MP Biomedicals™ Medio RPMI 1640, líquido 1X, sin L-glutamina y glucosa
Código de producto. 11470425 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470425 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 11470425 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091646854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.25€
    64.05€ / 500 ml
    Ahorro 3.20€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Desarrollado para el cultivo de células leucémicas humanas en suspensión y en monocapa. A partir de entonces, el medio Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 ha resultado ser adecuado para una gran variedad de células de mamíferos, incluidas HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, CMSP, astrocitos y carcinomas.
Especificaciones
Tipo de producto RPMI 1640
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin glutamina, Sin glucosa
Cantidad 500 mL
pH Desde 6,8 hasta 7,7
Contenido y almacenamiento 4 °C