CAS RN 25339-93-9
CAS RN 25339-93-9
IUPAC Nombre:
6-hydroxy-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl (9Z)-octadec-9-enoate
Sinónimos:
6-hydroxy-hexahydrofuro[3,2-b]furan-3-yl (9Z)-octadec-9-enoate
Peso molecular (g/mol):
410.6
Fórmula molecular:
C24H42O5
InChi Key:
JDRAOGVAQOVDEB-KTKRTIGZNA-N
SMILES:
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC1COC2C(O)COC12
1
–
1
de
1
resultados
1
Arlacel(r) A, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 25339-93-9 Fórmula molecular: C24H42O5 Número MDL: MFCD03840565 Sinónimo: Mannide monooleate