CAS RN 175135-56-5
CAS RN 175135-56-5
IUPAC Nombre:
3-chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoate
Sinónimos:
3-chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoate
Peso molecular (g/mol):
260.61
Fórmula molecular:
C9H7ClNO6
InChi Key:
DQYMZXRGXUJHLS-UHFFFAOYSA-M
SMILES:
COC1=C(Cl)C=C(C(OC)=C1C([O-])=O)[N+]([O-])=O
1
–
1
de
1
resultados
1
Ácido 3-cloro-2,6-dimetoxi-5-nitrobenzoico, 98 %
CAS: 175135-56-5 Fórmula molecular: C9H7ClNO6 Peso molecular (g/mol): 260.61 Número MDL: MFCD00052955 Clave InChI: DQYMZXRGXUJHLS-UHFFFAOYSA-M Sinónimo: 3-chloro-2,6-dimethoxy-5-nitrobenzoic acid,benzoic acid,3-chloro-2,6-dimethoxy-5-nitro,maybridge1_001816,acmc-20an7i,5-chloro-2,6-dimethoxy-3-nitrobenzoic acid PubChem CID: 2774753 Nombre IUPAC: 3-cloro-2,6-dimetoxi-5-nitrobenzoato SMILES: COC1=C(Cl)C=C(C(OC)=C1C([O-])=O)[N+]([O-])=O