accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 1240257-97-9

SFFFFFClNH2

CAS RN 1240257-97-9

IUPAC Nombre: 3-chloro-5-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)aniline
Sinónimos: 3-chloro-5-(pentafluoro-λ⁶-sulfanyl)aniline
Peso molecular (g/mol): 253.62
Fórmula molecular: C6H5ClF5NS
InChi Key: CSAOJHODWHXUNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NC1=CC(=CC(Cl)=C1)S(F)(F)(F)(F)F

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados