Preguntas frecuentes sobre los baños de agua de uso general
¿Cuál es el rango de temperatura del baño de agua?
Cada baño de agua tiene un rango de temperatura de trabajo definido. Si se sobrepasa el límite de calentamiento, emite un aviso de sobrecalentamiento. Si necesita un baño sencillo que se calienta a un nivel razonable, un baño analógico es suficiente. Para un ajuste preciso de la temperatura, elija un baño digital.
¿Qué significa un proceso de calentamiento estable?
Los baños de agua tienen un margen de error, pero todo lo que esté dentro de ±0,2 °C suele ser insignificante. Los baños de agua con un proceso de calentamiento más preciso y consistente tienen precios más altos que los que tienen un rango más amplio.
¿De qué está hecho un baño de agua?
Los materiales con los que se pueden fabricar los baños de agua son el plástico y el acero. Los baños de acero inoxidable tienen una mayor durabilidad pero cuestan más que los de plástico.
¿Cómo se limpia correctamente un baño de agua?
Se recomienda utilizar agua destilada en lugar de agua del grifo para llenar el baño de agua. Apague el baño de agua, vacíe el agua y retire el recipiente para limpiarlo. Limpie la junta con un detergente suave y un paño húmedo para eliminar las impurezas y evitar que entre agua en la unidad, lo que podría dañar los componentes eléctricos.
¿Cómo mantener correctamente un baño de agua?
Para evitar la acumulación de sales y la contaminación, se recomienda vaciar, limpiar y rellenar el baño de agua semanalmente. También se aconseja añadir regularmente agua fresca que repondrá el nivel de oxígeno del agua en el baño y ayudará a mantener la capa protectora de óxido de cromo en los baños fabricados con acero inoxidable. Un mantenimiento adecuado y un cuidado regular ayudarán a prolongar la vida útil de su baño de agua.