Labcon Solicite una muestra
Para aplicaciones que precisen la garantía de bajas trazas de metales (1 ppb)
Nuestros tubos para centrífuga MetalFree™ se fabrican para garantizar que las trazas de metales clave se mantienen por debajo de una parte por mil millones (1 ppb). Pueden utilizarse para tareas de almacenamiento y análisis que requieran niveles extremadamente bajos de los metales más comunes. Estos tubos se fabrican con un proceso propietario que elimina prácticamente los metales comunes. Estos tubos son únicos, mucho más limpios que los tubos sin metal que ofrecen una simple certificación de 1 parte por millón (1 ppm). Desarrollados en nuestro propio laboratorio y mediante espectrometría de masas con fuente de plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS), estos tubos están libres de más de 20 trazas de metales comunes a un nivel de detección de 1 ppb.
Rellene nuestro formulario para solicitar una muestra:
Metal Free Tube Testing in creek
press_release_distribution_0443129_118195
Acerca de Labcon
Labcon™ es el principal fabricante del mundo de consumibles de laboratorio Earth Friendly™. En los últimos veinte años, hemos reducido con éxito nuestras emisiones de gases de efecto invernadero en un 89 %. Nuestros productos están fabricados con más de un 60 % de energía renovable e incorporan materiales sostenibles como bioplásticos que absorben el carbono y plásticos reciclables/reutilizables. También diseñamos opciones de embalaje 100 % reciclables con un contenido mínimo de plástico. Ofrecemos material de laboratorio de la más alta calidad mediante el diseño, la fabricación, el embalaje y la esterilización de nuestros productos en nuestras instalaciones de los Estados Unidos.
Los productos Labcon están declarados como libres de RNasa/DNasa, ATP, endotoxinas, efectos citotóxicos y trazas de metales pesados. Proporcionamos puntas de filtro con una certificación adicional como libres de proteasa y ADN humano para aplicaciones sensibles, además de muchos otros productos especiales. Nuestro proceso de esterilización validado cumple la norma ISO 11137 con productos certificados en un Nivel de garantía de esterilidad de 10-6, tal como se exige para aplicaciones clínicas, de diagnóstico y de investigación. Evaluamos constantemente el rendimiento de nuestros productos y sustituiremos aquellos que no cumplan nuestros estándares publicados.
Labcon lleva en el sector de los plásticos más de 60 años. Creemos en la posibilidad de crear buenos productos plásticos de la manera correcta para ayudarle en su trabajo. Esto implica para nosotros producir consumibles de laboratorio de la más alta calidad disponibles con el menor impacto ambiental del sector.