accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 85345-76-2

FClClO

CAS RN 85345-76-2

IUPAC Nombre: 3-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Sinónimos: 3-chloro-2-fluorobenzoyl chloride
Peso molecular (g/mol): 193
Fórmula molecular: C7H3Cl2FO
InChi Key: VBYJOUAMJITBNL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=C(Cl)C=CC=C1C(Cl)=O

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados