accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOOSOHNSO

CAS RN 84611-23-4

IUPAC Nombre: 2-({[(2-oxothiolan-3-yl)carbamoyl]methyl}sulfanyl)acetic acid
Sinónimos: erdosteine
Peso molecular (g/mol): 249.3
Fórmula molecular: C8H11NO4S2
InChi Key: QGFORSXNKQLDNO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC(=O)CSCC(=O)NC1CCSC1=O
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Color 
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados