Learn More
Erdosteina, TRC
Código de producto. 30012059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012059 1 g 1 g
30011797 5 g 5 g
30006566 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE5960501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 84611-23-4
Fórmula molecular C8 H11 N O4 S2
Peso molecular (g/mol) 249.31
Sinónimo Erdosteine;[[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]acetic acid, Dithiosteine, Erdostin, RV 144, Secresolv
Nombre IUPAC Ácido sulfanilacético 2-[2-oxotiolano-3-il)amino
SMILES OC(=O)CSCC(=O)NC1CCSC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erdosteine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO4S2/c10-6(3-14-4-7(11)12)9-5-1-2-15-8(5)13/h5H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0129
Porcentaje de pureza >95%