Learn More
Erdosteine, MedChemExpress
Código de producto. 16422129
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16422129 1 g 1 g
16410868 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16422129 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0289
MedChemExpress Erdosteine inhibits lipopolysaccharide (LPS)-induced NF-κB activation. Erdosteine has muco-modulatory, anti-bacterial, anti-inflammatory and anti-oxidant effects.
Erdosteine inhibits lipopolysaccharide (LPS)-induced NF-κB activation. Erdosteine has muco-modulatory, anti-bacterial, anti-inflammatory and anti-oxidant effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erdosteine
Forma física Solid
CAS 84611-23-4
Color Off-White
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H11NO4S2
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo RV 144
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (200.55 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (26.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CSCC(NC(CCS1)C1=O)=O
Peso molecular (g/mol) 249.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.31
Porcentaje de pureza 99.83%