Learn More
Erdosteína, Mikromol™
Descripción
Erdosteína
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Erdosteine |
| CAS | 84611-23-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Erdosteine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H11 N O4 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Erdosteine, [[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]acetic acid, Dithiosteine, Erdostin, RV 144, Secresolv |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO4S2/c10-6(3-14-4-7(11)12)9-5-1-2-15-8(5)13/h5H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12) |
| SMILES | OC(=O)CSCC(=O)NC1CCSC1=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[2-oxo-2-[(2-oxotiolan-3-il)amino]etil]sulfanilacético |
| Mostrar más |