Learn More
Erdosteine, LoGiCal
Código de producto. 30463135
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30463135 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463135 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0544.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Erdosteine
CAS 84611-23-4
Nombres de analitos o componentes Erdosteine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H11 N O4 S2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Erdosteine;[[2-Oxo-2-[(tetrahydro-2-oxo-3-thienyl)amino]ethyl]thio]acetic acid, Dithiosteine, Erdostin, RV 144, Secresolv
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO4S2/c10-6(3-14-4-7(11)12)9-5-1-2-15-8(5)13/h5H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
Tipo de solución Neat
SMILES OC(=O)CSCC(=O)NC1CCSC1=O
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-oxo-2-[(2-oxotiolan-3-il)amino]etil]sulfanilacético
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 249.31
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0129 g/mol